Tisk…
2,4-Difluoropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
661082-100MG 661082-500MG
SIAL661082-100MGEA 0 CZK
SIAL661082-100MG SIAL661082-500MG
2,4-Difluoropyrimidine, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluoropyrimidine
Vzorec: C₄H₂F₂N₂
MW: 116,07 g/mol
MDL Number: MFCD04972830
CAS číslo: 2802-61-1
UN: 2924
ADR: 3,III