Tisk…
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
658340-10G 658340-50G
SIAL658340-10GEA 4640 CZK
SIAL658340-10G SIAL658340-50G
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Vzorec: C₄HCl₂N₃O₂
Bod varu: 326 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,74 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00127867
CAS číslo: 49845-33-2