Tisk…

2-Chloropyrimidine, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

193291-10G 193291-50G
SIAL193291-10GEA 1400 CZK
SIAL193291-10G SIAL193291-50G
2-Chloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Chloropyrimidine
Vzorec: C₄H₃ClN₂
Bod varu: 199 °C (1013 hPa)
Bod tání: 65…66 °C
MDL Number: MFCD00006060
CAS číslo: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR