2-Chloropyrimidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A15394.09
A15394.14
A15394.22
A15394.09EA
1230
CZK
A15394.09
A15394.14
A15394.22
2-Chloropyrimidine ≥98%
2-Chloropyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 1722-12-9
Molecular Formula: C4H3ClN2
Formula Weight: 114.54
Flash Point: 98°(208°F)
Melting Point: 64-67°
Boiling Point: 75-76°/10mm
Beilstein Reference: 107171
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006060
Vzorec:
C₄H₃ClN₂ MW: 114,53 g/mol Bod varu: 75…76 °C (10 mmHg) Bod tání: 64…67 °C Bod vzplanutí: 98 °C (208 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006060 CAS číslo: 1722-12-9 EINECS: 217-020-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |