Tisk…
2-Chloropyrimidine 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
185840100 185840500 185842500
ACRO185840100EA 1390 CZK
ACRO185840100 ACRO185840500 ACRO185842500
2-Chloropyrimidine 98+%
2-Chloropyrimidine
Vzorec: C₄H₃ClN₂
Bod varu: 75…76 °C (10 mmHg)
Bod tání: 62…66 °C
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006060
CAS číslo: 1722-12-9
EINECS: 217-020-2
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥98.0 %