Tisk…
2,4-Dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
143847-10G 143847-50G
SIAL143847-10GEA 2240 CZK
SIAL143847-10G SIAL143847-50G
2,4-Dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
Bod varu: 209 °C (1013 hPa)
Bod tání: 61 °C
MDL Number: MFCD00006061
CAS číslo: 3934-20-1
EINECS: 223-508-6