Tisk…
2,4,6-Trichloropyrimidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A12842.14 A12842.22
A12842.14EA 2610 CZK
A12842.14 A12842.22
2,4,6-Trichloropyrimidine ≥98%
2,4,6-Trichloropyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 3764-01-0 Molecular Formula: C4HCl3N2 Formula Weight: 183.43 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5700 Odour: Irritating Melting Point: 21-25° Boiling Point: 213-215° Beilstein Reference: 118284 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00006063
Vzorec: C₄HCl₃N₂
MW: 183,42 g/mol
Bod varu: 213…215 °C
Bod tání: 21…25 °C
Hustota: 1,595
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006063
CAS číslo: 3764-01-0
EINECS: 223-183-0
ADR: 8,III