Tisk…
2,4,6-Trichloropyrimidine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
139490250 139491000
ACRO139490250EA 2880 CZK
ACRO139490250 ACRO139491000
2,4,6-Trichloropyrimidine 99%
2,4,6-Trichloropyrimidine
Vzorec: C₄HCl₃N₂
Bod varu: 210 °C (1013 hPa)
Bod tání: 23…25 °C
Hustota: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006063
CAS číslo: 3764-01-0
EINECS: 223-183-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5690 to 1.5710 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %