Tisk…
2,4,5-Trichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
652032-1G 652032-5G
SIAL652032-1GEA 1740 CZK
SIAL652032-1G SIAL652032-5G
2,4,5-Trichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Trichloropyrimidine
Vzorec: C₄HCl₃N₂
Bod varu: 94 °C (12 mmHg)
MDL Number: MFCD03788200
CAS číslo: 5750-76-5
UN: 3334
ADR: 9,