5-Bromopyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
219142-25G
219142-5G
SIAL219142-25GEA
2280
CZK
SIAL219142-25G
SIAL219142-5G
5-Bromopyrimidine, Sigma-Aldrich®
5-Bromopyrimidine
Vzorec:
C₄H₃BrN₂ Bod varu: 168 °C (727 mmHg) Bod tání: 75…76 °C |
MDL Number:
MFCD00006117 CAS číslo: 4595-59-9 EINECS: 224-992-1 |