Tisk…
5-Bromopyrimidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L14172.06 L14172.14 L14172.22
L14172.06EA 841 CZK
L14172.06 L14172.14 L14172.22
5-Bromopyrimidine ≥98%
5-Bromopyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 4595-59-9 Molecular Formula: C4H3BrN2 Formula Weight: 158.99 Melting Point: 69-74° Beilstein Reference: 107326
Vzorec: C₄H₃BrN₂
MW: 158,99 g/mol
Bod varu: 168 °C (727 mmHg)
Bod tání: 69…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006117
CAS číslo: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1