Tisk…
5-Bromopyrimidine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
204300250 204301000
ACRO204300250EA 2140 CZK
ACRO204300250 ACRO204301000
5-Bromopyrimidine 98%
5-Bromopyrimidine
Vzorec: C₄H₃BrN₂
Bod varu: 168 °C (727 mmHg)
Bod tání: 69…73 °C
MDL Number: MFCD00006117
CAS číslo: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥97.5 %