Tisk…
2-Bromopyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
245844-1G 245844-5G
SIAL245844-1GEA 1120 CZK
SIAL245844-1G SIAL245844-5G
2-Bromopyrimidine, Sigma-Aldrich®
2-Bromopyrimidine
Vzorec: C₄H₃BrN₂
MW: 158,99 g/mol
Bod varu: 62…64 °C (1,5 mmHg)
Bod tání: 56…57,5 °C
Hustota: >1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00014601
CAS číslo: 4595-60-2
EINECS: 224-993-7