2-Bromopyrimidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13791.14
A13791.03
A13791.06
A13791.22
A13791.14EA
7860
CZK
A13791.14
A13791.03
A13791.06
A13791.22
2-Bromopyrimidine ≥98%
2-Bromopyrimidine
Purity: 98+%
CAS No.: 4595-60-2
Molecular Formula: C4H3BrN2
Formula Weight: 158.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 53-57°
Boiling Point: 62-64°/1.5mm
Beilstein Reference: 605945
MDL No.: MFCD00014601
Vzorec:
C₄H₃BrN₂ Bod varu: 62…64 °C (1,5 mmHg) Bod tání: 53…57 °C Hustota: >1 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00014601 CAS číslo: 4595-60-2 EINECS: 224-993-7 |