Tisk…

4,4'-Bipyridyl, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: 4,4'-Bipyridine, 4,4'-Dipyridyl

M-Clarity™ quality level = MQ200

289426-25G 289426-5G
SIAL289426-25GEA 5050 CZK
SIAL289426-25G SIAL289426-5G
4,4'-Bipyridyl, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bipyridyl
Vzorec: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Bod varu: 305 °C (1013 hPa)
Bod tání: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006416
CAS číslo: 553-26-4
EINECS: 209-036-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03383

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR