Tisk…
4,4'-Bipyridyl, anhydrous 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4,4'-Bipyridine, 4,4'-Dipyridyl
276200250 276200050 276201000
ACRO276200250EA 4160 CZK
ACRO276200250 ACRO276200050 ACRO276201000
4,4'-Bipyridyl, anhydrous 98%
4,4'-Bipyridyl
Vzorec: C₁₀H₈N₂
Bod varu: 305 °C (760 mmHg)
Bod tání: 110…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006416
CAS číslo: 553-26-4
EINECS: 209-036-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03383
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
Water ≤2.0 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %