Tisk…
2,2'-Bipyridyl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
D216305-100G D216305-10G D216305-25G D216305-2.5G
SIALD216305-100GEA 11200 CZK
SIALD216305-100G SIALD216305-10G SIALD216305-25G SIALD216305-2.5G
2,2'-Bipyridyl, Sigma-Aldrich®
2,2'-Bipyridyl
Vzorec: C₁₀H₈N₂
Bod varu: 273 °C (1013 hPa)
Bod tání: 70…72 °C
Hustota: 1,326 g/cm³ (–150 °C)
Bod vzplanutí: 121 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006212
CAS číslo: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03382
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86bbc29edb6c5d09c058b8efcb6b9eb7f4d070c&vid=9e3a03e37045643109ae0765802e1997d30604ae&prid=web&clid=SAPDAM