Tisk…
2-Phenylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
P33402-10G P33402-50G
SIALP33402-10GEA 2570 CZK
SIALP33402-10G SIALP33402-50G
2-Phenylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Phenylpyridine
Vzorec: C₁₁H₉N
Bod varu: 269…270 °C (1013 hPa)
Bod tání: 76…77 °C
Hustota: 1,623 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006280
CAS číslo: 1008-89-5
EINECS: 213-763-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III