Tisk…

Benzyl nicotinate, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 3-Picolinic acid benzyl ester, Pyridine-3-carboxylic acid benzyl ester, Benzyl 3-pyridinecarboxylate, 3-Pyridinecarboxylic acid benzyl ester, Nicotinic acid benzyl ester

72351-100ML 72351-500ML
SIAL72351-100MLEA 3220 CZK
SIAL72351-100ML SIAL72351-500ML
Benzyl nicotinate, Sigma-Aldrich®
Benzyl nicotinate
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,24 g/mol
Bod varu: 179…180 °C (8 hPa)
Bod tání: 24 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00023584
CAS číslo: 94-44-0
EINECS: 202-332-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR