(S)-(-)-Nikotin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(S)-(-)-3-(N-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-(-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, L(-)-Nicotine, L-Nicotine, Nicotine, (-)-Nicotine
M-Clarity™ quality level = MQ200
N3876-25ML
N3876-100ML
N3876-5ML
SIALN3876-25MLEA
7080
CZK
SIALN3876-25ML
SIALN3876-100ML
SIALN3876-5ML
(S)-(-)-Nikotin, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Nikotin
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂ Bod varu: 247 °C (1013 hPa) Bod tání: –79 °C Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006369 CAS číslo: 54-11-5 EINECS: 200-193-3 UN: 1654 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,06611 |