Tisk…
(S)-(-)-Nikotin 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (S)-(-)-3-(N-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, (S)-(-)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, L(-)-Nicotine, L-Nicotine, Nicotine, (-)-Nicotine
181420050 181420250 181421000 181425000
ACRO181420050EA 1240 CZK
ACRO181420050 ACRO181420250 ACRO181421000 ACRO181425000
(S)-(-)-Nikotin 99+%
(S)-(-)-Nikotin
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂
Bod varu: 247 °C (760 mmHg)
Bod tání: –80 °C
Hustota: 1,015 g/cm³
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006369
CAS číslo: 54-11-5
EINECS: 200-193-3
UN: 1654
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06611
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5255 to 1.5285 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -140° to -152° (20°C, 589 nm) (c=2,absolute ethanol) (on anhydrous basis)