Tisk…
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2,6-Di-Tert-butyl-4-methylpyridine
M-Clarity™ quality level = MQ200
249505-25G 249505-5G
SIAL249505-25GEA 22490 CZK
SIAL249505-25G SIAL249505-5G
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
Vzorec: C₁₄H₂₃N
MW: 205.34
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006305
CAS číslo: 38222-83-2
EINECS: 253-834-4