2,4,6-Kolidin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
142387-100ML
142387-500ML
142387-5ML
SIAL142387-100MLEA
2660
CZK
SIAL142387-100ML
SIAL142387-500ML
SIAL142387-5ML
2,4,6-Kolidin, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Kolidin
Vzorec:
C₈H₁₁N Bod varu: 171 °C (1013 hPa) Bod tání: –43 °C Hustota: 0,9191 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 55 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006338 CAS číslo: 108-75-8 EINECS: 203-613-3 UN: 1992 ADR: 3,III Merck Index: 13,09789 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...