Tisk…

3,5-Lutidine, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: 3,5-Dimethylpyridine

M-Clarity™ quality level = MQ200

L4206-100ML L4206-500ML
SIALL4206-100MLEA 1380 CZK
SIALL4206-100ML SIALL4206-500ML
3,5-Lutidine, Sigma-Aldrich®
3,5-Lutidine
Vzorec: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Bod varu: 172,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –9 °C
Hustota: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006404
CAS číslo: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
UN: 1992
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR