Tisk…
3,4-Lutidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,4-Dimethylpyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
L4001-100G L4001-500G
SIALL4001-100GEA 2770 CZK
SIALL4001-100G SIALL4001-500G
3,4-Lutidine, Sigma-Aldrich®
3,4-Lutidine
Vzorec: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Bod varu: 179 °C (1013 hPa)
Bod tání: –6 °C
Hustota: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006403
CAS číslo: 583-58-4
EINECS: 209-511-5
UN: 2929
ADR: 6.1,II