Tisk…
2,6-Lutidin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,6-Dimethylpyridine
M-Clarity™ quality level = MQ300
W354007-10KG-K W354007-1KG-K W354007-5KG-K
SIALW354007-10KG-KEA 58740 CZK
SIALW354007-10KG-K SIALW354007-1KG-K SIALW354007-5KG-K
2,6-Lutidin, Sigma-Aldrich®
2,6-Lutidin
Vzorec: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Bod varu: 143,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –6 °C
Hustota: 0,9252 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006345
CAS číslo: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05636