2,6-Lutidin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
336106-100ML
336106-1L
336106-2L
SIAL336106-100MLEA
2770
CZK
SIAL336106-100ML
SIAL336106-1L
SIAL336106-2L
2,6-Lutidin, Sigma-Aldrich®
2,6-Lutidin
Vzorec:
C₇H₉N Bod varu: 143,7 °C (1013 hPa) Bod tání: –6 °C Hustota: 0,9252 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 33 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006345 CAS číslo: 108-48-5 EINECS: 203-587-3 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 13,05636 |