3-Benzoylpyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Phenyl 3-pyridyl ketone, Phenyl(pyridin-3-yl)methanone
A16695.06
A16695.14
A16695.22
A16695.06EA
1220
CZK
A16695.06
A16695.14
A16695.22
3-Benzoylpyridine ≥98%
3-Benzoylpyridine
Purity: 98+%
CAS No.: 5424-19-1
Molecular Formula: C12H9NO
Formula Weight: 183.21
Flash Point: 150°(302°F)
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 307°
Beilstein Reference: 120234
MDL No.: MFCD00006394
Vzorec:
C₁₂H₉NO MW: 183,21 g/mol Bod varu: 307 °C Bod tání: 36…40 °C Bod vzplanutí: 150 °C (302 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006394 CAS číslo: 5424-19-1 EINECS: 226-561-3 |