Tisk…
2-Benzoylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B14000-100G B14000-25G
SIALB14000-100GEA 2740 CZK
SIALB14000-100G SIALB14000-25G
2-Benzoylpyridine, Sigma-Aldrich®
2-Benzoylpyridine
Vzorec: C₁₂H₉NO
Bod varu: 317 °C (1013 hPa)
Bod tání: 40…43 °C
Hustota: 1,171 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00006300
CAS číslo: 91-02-1
EINECS: 202-034-3