Tisk…
2-Benzoylpyridine 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
105800250 105801000
ACRO105800250EA 1170 CZK
ACRO105800250 ACRO105801000
2-Benzoylpyridine 99+%
2-Benzoylpyridine
Vzorec: C₁₂H₉NO
Bod varu: 317 °C (1013 hPa)
Bod tání: 42…44 °C
Hustota: 1,171 g/cm³ (0 °C)
Bod vzplanutí: 150 °C
MDL Number: MFCD00006300
CAS číslo: 91-02-1
EINECS: 202-034-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 44 °C
GC ≥99.0 %