Tisk…
4-Pikolin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
131490-1L 131490-250ML 131490-25ML
SIAL131490-1LEA 1740 CZK
SIAL131490-1L SIAL131490-250ML SIAL131490-25ML
4-Pikolin, Sigma-Aldrich®
4-Pikolin
Vzorec: C₆H₇N
Bod varu: 144,9 °C (1013 hPa)
Bod tání: 3 °C
Hustota: 0,9547 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006440
CAS číslo: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
UN: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07556