4-Ethylpyridine ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A12883.18
A12883.30
A12883.18EA
1670
CZK
A12883.18
A12883.30
4-Ethylpyridine ≥98%
4-Ethylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 536-75-4
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.5010
Odour: Unpleasant
pH: 10
Melting Point: -91°
Boiling Point: 167-168°
Beilstein Reference: 106481
Merck Reference: 14,3849
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006450
Vzorec:
C₇H₉N MW: 107,16 g/mol Bod varu: 167…168 °C Bod tání: –91 °C Hustota: 0,942 Bod vzplanutí: 52 °C (126 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006450 CAS číslo: 536-75-4 EINECS: 208-646-7 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,3849 |