Tisk…
4-tert-Butylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-(tert-Butyl)pyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
142379-100G 142379-25G
SIAL142379-100GEA 14330 CZK
SIAL142379-100G SIAL142379-25G
4-tert-Butylpyridine, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylpyridine
Vzorec: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Bod varu: 196 °C (1013 hPa)
Bod tání: –0,9 °C
Hustota: 0,9219 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006435
CAS číslo: 3978-81-2
EINECS: 223-614-2