Tisk…
3-Pikolin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: β-Picoline, 3-Methylpyridine
M-Clarity™ quality level = MQ300
P42053-1L P42053-25ML P42053-500ML
SIALP42053-1LEA 2500 CZK
SIALP42053-1L SIALP42053-25ML SIALP42053-500ML
3-Pikolin, Sigma-Aldrich®
3-Pikolin
Vzorec: C₆H₇N
Bod varu: 144 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,957 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006402
CAS číslo: 108-99-6
EINECS: 203-636-9
UN: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07485