Tisk…
3-Ethylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
W339407-100G-K W339407-1KG-K W339407-5KG-K
SIALW339407-100G-KEA 6610 CZK
SIALW339407-100G-K SIALW339407-1KG-K SIALW339407-5KG-K
3-Ethylpyridine, Sigma-Aldrich®
3-Ethylpyridine
Vzorec: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
MDL Number: MFCD00006413
CAS číslo: 536-78-7
EINECS: 208-647-2
UN: 1993
ADR: 3,III