Tisk…
6-Methyl-2-pyridone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
128740-25G 128740-5G
SIAL128740-25GEA 2920 CZK
SIAL128740-25G SIAL128740-5G
6-Methyl-2-pyridone, Sigma-Aldrich®
6-Methyl-2-pyridone
Vzorec: C₆H₇NO
Bod varu: 283…284 °C (1013 hPa)
Bod tání: 159…160 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006279
CAS číslo: 3279-76-3
EINECS: 221-919-5