6-Methyl-2-pyridone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A14764.06
A14764.14
A14764.06EA
1300
CZK
A14764.06
A14764.14
6-Methyl-2-pyridone ≥98%
6-Methyl-2-pyridone
Purity: 98%
CAS No.: 3279-76-3
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Odour: Odourless
Melting Point: 157-161°
Beilstein Reference: 107073
MDL No.: MFCD00006279
Vzorec:
C₆H₇NO Bod varu: 283…284 °C (1013 hPa) Bod tání: 157…161 °C Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006279 CAS číslo: 3279-76-3 EINECS: 221-919-5 |