Tisk…
1-Methyl-2-pyridone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1-Methylpyridin-2-ol, N-Methylpyridin-2-ol, 1-Methylpyridin-2(1H)-one, N-Methyl-2-pyridone
M-Clarity™ quality level = MQ100
M78259-100G M78259-25G
SIALM78259-100GEA 12660 CZK
SIALM78259-100G SIALM78259-25G
1-Methyl-2-pyridone, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-2-pyridone
Vzorec: C₆H₇NO
Bod varu: 250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 33 °C
Hustota: 1,1321 g/cm³ (18 °C)
MDL Number: MFCD00006520
CAS číslo: 694-85-9
EINECS: 211-777-2