Tisk…
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-Methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 4-Methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-3-nitro-4-picoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
290084-25G 290084-5G
SIAL290084-25GEA 7230 CZK
SIAL290084-25G SIAL290084-5G
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
MW: 153,14 g/mol
Bod tání: 140 °C
MDL Number: MFCD00006315
CAS číslo: 6635-86-5