4-Amino-2-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Amino-2-picoline, 2-Methyl-4-pyridylamine, 2-Methylpyridin-4-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
662712-1G
662712-250MG
SIAL662712-1GEA
10990
CZK
SIAL662712-1G
SIAL662712-250MG
4-Amino-2-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₈N₂ MW: 108,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00186509 CAS číslo: 18437-58-6 |