Tisk…
5-Amino-2-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Amino-2-picoline, 6-Methylpyridin-3-amine, 3­Amino­6­methylpyridine, 6-Methyl-3-pyridinamine, 3­Amino­6­picoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
662704-1G 662704-250MG
SIAL662704-1GEA 10780 CZK
SIAL662704-1G SIAL662704-250MG
5-Amino-2-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
5-Amino-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
MDL Number: MFCD00833389
CAS číslo: 3430-14-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III