5-Amino-2-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
5-Amino-2-picoline, 6-Methylpyridin-3-amine, 3Amino6methylpyridine, 6-Methyl-3-pyridinamine, 3Amino6picoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
662704-1G
662704-250MG
SIAL662704-1GEA
10780
CZK
SIAL662704-1G
SIAL662704-250MG
5-Amino-2-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
5-Amino-2-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₈N₂ MW: 108,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00833389 CAS číslo: 3430-14-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |