3-Amino-4-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
697141-25G
697141-5G
SIAL697141-25GEA
4870
CZK
SIAL697141-25G
SIAL697141-5G
3-Amino-4-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
3-Amino-4-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₈N₂ MW: 108.14 |
MDL Number:
MFCD00128871 CAS číslo: 3430-27-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |