Tisk…
3-Amino-2-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Methylpyridin-3-amine, 2-Methyl-3-pyridylamine, 3-Amino-2-picoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
662690-1G 662690-250MG
SIAL662690-1GEA 11720 CZK
SIAL662690-1G SIAL662690-250MG
3-Amino-2-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
3-Amino-2-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
MDL Number: MFCD03788195
CAS číslo: 3430-10-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III