3-Amino-2-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-Methylpyridin-3-amine, 2-Methyl-3-pyridylamine, 3-Amino-2-picoline
M-Clarity™ quality level = MQ100
662690-1G
662690-250MG
SIAL662690-1GEA
11720
CZK
SIAL662690-1G
SIAL662690-250MG
3-Amino-2-methylpyridine, Sigma-Aldrich®
3-Amino-2-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₈N₂ MW: 108,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD03788195 CAS číslo: 3430-10-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |