Tisk…
2-Amino-5-methylpyridine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Amino-3-picoline, 5-Methyl-2-pyridylamine, 5-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-5-picoline
104390100 104390500
ACRO104390100EA 1020 CZK
ACRO104390100 ACRO104390500
2-Amino-5-methylpyridine 99%
2-Amino-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108.14
Bod varu: 227.1
Bod tání: 80…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006328
CAS číslo: 1603-41-4
EINECS: 216-503-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 77 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %