2-Amino-4-methylpyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Aminopicoline, 2-Amino-4-picoline, 4-Methyl-2-pyridylamine, 4-Methylpyridin-2-amine
A14177.14
A14177.22
A14177.36
A14177.14EA
841
CZK
A14177.14
A14177.22
A14177.36
2-Amino-4-methylpyridine 98%
2-Amino-4-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 695-34-1
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 118°(244°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 231°
Beilstein Reference: 107066
Merck Reference: 14,466
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006321
Vzorec:
C₆H₈N₂ MW: 108.14 Bod varu: 231 °C Bod tání: 97…101 °C Bod vzplanutí: 118 °C (244 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006321 CAS číslo: 695-34-1 EINECS: 211-780-9 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,00465 |