Tisk…
2-Amino-4-methylpyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
153861000 153865000
ACRO153861000EA 1440 CZK
ACRO153861000 ACRO153865000
2-Amino-4-methylpyridine 98%
2-Amino-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
Bod varu: 230 °C (760 mmHg)
Bod tání: 96…101 °C
Bod vzplanutí: 118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006321
CAS číslo: 695-34-1
EINECS: 211-780-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00465
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige to brown Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 101 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %