2-Amino-3-methylpyridine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Methyl-2-pyridylamine, 3-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-3-picoline
104380050
104381000
104385000
ACRO104380050EA
883
CZK
ACRO104380050
ACRO104381000
ACRO104385000
2-Amino-3-methylpyridine 96%
2-Amino-3-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₈N₂ MW: 108.14 Bod varu: 221.1 Bod tání: 32…34 °C Bod vzplanutí: 111 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006320 CAS číslo: 1603-40-3 EINECS: 216-501-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5813 to 1.5833 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.8 % |
GC | ≥95 % |
Fluoride (F) | ≤10 ppm |
Arsenic (As) | ≤3 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.3 % (in water) |