Tisk…
2-(2-Aminoethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
A55306-10G A55306-1G
SIALA55306-10GEA 6690 CZK
SIALA55306-10G SIALA55306-1G
2-(2-Aminoethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2-(2-Aminoethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Bod varu: 49…50 °C (0,03 mmHg)
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006367
CAS číslo: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1