Tisk…
2-(2-Aminoethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Pyridylethylamine, 2-(2-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-2-ylethanamine
103690100 103690010 103690500
ACRO103690100EA 5010 CZK
ACRO103690100 ACRO103690010 ACRO103690500
2-(2-Aminoethyl)pyridine 95%
2-(2-Aminoethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Bod varu: 105…106 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,021 g/cm³
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006367
CAS číslo: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1
UN: 2735
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %