Tisk…
4-Acetylpyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Methyl 4-pyridyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ100
A21401-100G A21401-10G
SIALA21401-100GEA 3670 CZK
SIALA21401-100G SIALA21401-10G
4-Acetylpyridine, Sigma-Aldrich®
4-Acetylpyridine
Vzorec: C₇H₇NO
Bod varu: 212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 14…16 °C
Hustota: 1,1009 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006433
CAS číslo: 1122-54-9
EINECS: 214-350-9